Stampa…
Dibenzyl diselenide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B21278.03 B21278.06 B21278.14
B21278.03EA 27.9 EUR
B21278.03 B21278.06 B21278.14
Dibenzyl diselenide 95%
Dibenzyl diselenide
Purity: 95% CAS No.: 1482-82-2 Molecular Formula: C6H5CH2Se-SeCH2C6H5 Formula Weight: 340.18 Melting Point: 91-93° Beilstein Reference: 1877745 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00004767
Formula: C₁₄H₁₄Se₂
Peso molecolare: 340.19 g/mol
Punto di fusione: 91…93 °C
Densità: 1.67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004767
CAS Number: 1482-82-2
UN: 3283
ADR: 6.1 III