3-Formylbenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 619-21-6
Molecular Formula: C8H6O3
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 173-175°
Beilstein Reference: 2206413
Formula:
C₈H₆O₃ Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 173…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039575 CAS Number: 619-21-6 EINECS: 210-585-6 |