Stampa…
Metil Giallo Indicatore
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Dimethyl yellow, Sudan Yellow, 4-(Dimethylamino)azobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzene
B21145.14 B21145.22 B21145.36
B21145.14EA 23.1 EUR
B21145.14 B21145.22 B21145.36
Metil Giallo Indicatore
Metil Giallo
CAS No.: 60-11-7 Molecular Formula: C14H15N3 Formula Weight: 225.30 Odour: Odourless Melting Point: 110-112° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in alcohol. Beilstein Reference: 746016 Merck Reference: 14,3229 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008308
Formula: C₁₄H₁₅N₃
Peso molecolare: 225,29 g/mol
Punto di ebollizione: 371 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 110…112 °C (dec.)
Densità: 1,2233 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008308
CAS Number: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,3229