Stampa…
L(+)-Ribose ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(+)-Ribose
B21117.03 B21117.14
B21117.03EA 92.4 EUR
B21117.03 B21117.14
L(+)-Ribose ≥99%
L(+)-Ribose
Purity: 99% CAS No.: 24259-59-4 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 85-88° MDL No.: MFCD00167010
Formula: C₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167010
CAS Number: 24259-59-4
EINECS: 246-110-4