Stampa…
5-Chloro-2-methylindole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B21036.03 B21036.06
B21036.03EA 36 EUR
B21036.03 B21036.06
5-Chloro-2-methylindole ≥98%
5-Chloro-2-methylindole
Purity: 98% CAS No.: 1075-35-0 Molecular Formula: C9H8ClN Formula Weight: 165.62 Melting Point: 110-114° MDL No.: MFCD00005619
Formula: C₉H₈ClN
Punto di ebollizione: 130…140 °C (0,1 mmHg)
Punto di fusione: 110…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005619
CAS Number: 1075-35-0
EINECS: 214-052-9