1,4-Diacetoxybenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1205-91-0
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 119-122°
Beilstein Reference: 1912233
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 273 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 119…122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011643 CAS Number: 1205-91-0 EINECS: 214-887-9 |