Stampa…
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane
Stabilization: Stabilised with copper
B20984.06 B20984.14
B20984.06EA 44 EUR
B20984.06 B20984.14
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane ≥97% stabilizzato
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane
Stabilized with copper
Purity: 97% CAS No.: 2043-57-4 Molecular Formula: CF3(CF2)5CH2CH2I Formula Weight: 474.00 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.3600 Melting Point: ca 20° Boiling Point: 178-180° Beilstein Reference: 1887105 MDL No.: MFCD00039410
Formula: C₈H₄F₁₃I
Peso molecolare: 474 g/mol
Punto di ebollizione: 178…180 °C
Punto di fusione: ∼ 20 °C
Densità: 1,940
Flash Pt: 150 °C (302 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039410
CAS Number: 2043-57-4
EINECS: 218-056-1