Squalene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 111-02-4
Molecular Formula: C30H50
Formula Weight: 410.73
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 218°(424°F)
Refractive Index: 1.4955
Melting Point: -75°
Boiling Point: 285°/25mm
Merck Reference: 14,8768
MDL No.: MFCD00008912
Biosynthetic precursor to all steroids
Formula:
C₃₀H₅₀ Punto di ebollizione: 285 °C (25 mmHg) Punto di fusione: –75 °C Densità: 0,855 Flash Pt: 218 °C (424 °F) |
MDL Number:
MFCD00008912 CAS Number: 111-02-4 EINECS: 203-826-1 Merck Index: 14,8768 |