3,5-Dichlorosalicylaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 90-60-8
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 94-97°
Beilstein Reference: 973391
Formula:
C₇H₄Cl₂O₂ Punto di ebollizione: 723 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 94…97 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003320 CAS Number: 90-60-8 EINECS: 202-005-5 |