2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol (±) + meso ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 142-30-3
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 102°(215°F)
Melting Point: 90-94°
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 969835
MDL No.: MFCD00004468
Formula:
C₈H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 205 °C Punto di fusione: 90…94 °C Densità: 0,949 Flash Pt: 102 °C (215 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004468 CAS Number: 142-30-3 EINECS: 205-533-4 |