Propionato di propile ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 106-36-5
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 19°(67°F)
Refractive Index: 1.3930
Melting Point: -76°
Boiling Point: 122-124°
Merck Reference: 14,7867
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009373
Formula:
C₆H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 122…124 °C Punto di fusione: –76 °C Densità: 0,881 Flash Pt: 19 °C (67 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009373 CAS Number: 106-36-5 EINECS: 203-389-7 UN: 3272 ADR: 3,II Merck Index: 14,7867 |