Stampa…
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
B20672.06 B20672.14
B20672.06EA 31.7 EUR
B20672.06 B20672.14
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1878-85-9 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 1874501
Formula: (C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Punto di fusione: 118…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014352
CAS Number: 1878-85-9
EINECS: 217-526-3