α-Bromo-p-toluonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 17201-43-3
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 636717
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00001829
Formula:
C₈H₆BrN Punto di ebollizione: 135…137 °C (0,6 mmHg) Punto di fusione: 113…117 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001829 CAS Number: 17201-43-3 EINECS: 241-246-0 UN: 2923 ADR: 8,II |