3-Amino-5-tert-butylisoxazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 55809-36-4
Molecular Formula: C7H12N2O
Formula Weight: 140.19
Melting Point: 110-113°
Beilstein Reference: 1100990
Formula:
C₇H₁₂N₂O Punto di fusione: 110…113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00055620 CAS Number: 55809-36-4 |