Stampa…
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20272.06 B20272.14
B20272.06EA 56.5 EUR
B20272.06 B20272.14
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
2',4'-Dihydroxy-3'-methylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 10139-84-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00010817
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di fusione: 152…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010817
CAS Number: 10139-84-1