Deoxycholic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 83-44-3
Molecular Formula: C24H40O4
Formula Weight: 392.58
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 3219882
Merck Reference: 14,2899
Optical Rotation: +54° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00003673
Formula:
C₂₄H₄₀O₄ Punto di ebollizione: 504 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 172…176 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003673 CAS Number: 83-44-3 EINECS: 201-478-5 Merck Index: 14,2899 |