Stampa…
4-Hexynylbenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B20019.03 B20019.06
B20019.03EA 30.8 EUR
B20019.03 B20019.06
4-Hexynylbenzene ≥99%
4-Hexynylbenzene
Purity: 99% CAS No.: 34298-75-4 Molecular Formula: C6H5(CH2)3C≡CCH3 Formula Weight: 158.25 MDL No.: MFCD00026982
Formula: (C₆H₅)(CH₂)₃CCCH₃
Peso molecolare: 158,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026982
CAS Number: 34298-75-4