2-Fluoro-p-anisaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 2-Fluoro-4-anisaldehyde
A19726.14
A19726.06
A19726.14EA
237
EUR
A19726.14
A19726.06
2-Fluoro-p-anisaldehyde ≥97%
2-Fluoro-p-anisaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 331-64-6
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 42-47°
Beilstein Reference: 3237954
Formula:
C₈H₇FO₂ Peso molecolare: 154,14 g/mol Punto di fusione: 42…47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236679 CAS Number: 331-64-6 |