Stampa…
1,3-Diphenyl-2-thiourea ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Thiocarbanilide, N,N'-Diphenylthiourea, N,N’-Diphenylthiourea
A19644.0E A19644.22 A19644.36
A19644.0EEA 133 EUR
A19644.0E A19644.22 A19644.36
1,3-Diphenyl-2-thiourea ≥98%
1,3-Diphenyl-2-thiourea
Purity: 98% CAS No.: 102-08-9 Molecular Formula: C13H12N2S Formula Weight: 228.32 Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 644277 Merck Reference: 14,3333 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004921
Formula: C₁₃H₁₂N₂S
Peso molecolare: 228,32 g/mol
Punto di ebollizione: 365 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 150…154 °C
Densità: 1,320
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004921
CAS Number: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3333