9-Decen-1-ol ≥90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 90+%
CAS No.: 13019-22-2
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4480
Odour: Pleasant
Melting Point: -13°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1750928
MDL No.: MFCD00002992
Formula:
C₁₀H₂₀O Punto di ebollizione: 235 °C Punto di fusione: –13 °C Densità: 0,847 Flash Pt: 104 °C (219 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002992 CAS Number: 13019-22-2 EINECS: 235-878-6 |