Stampa…
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoroiodobenzene
A19376.06 A19376.14
A19376.06EA 40.8 EUR
A19376.06 A19376.14
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene ≥98%
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 6797-79-1 Molecular Formula: C6H3ClFI Formula Weight: 256.45 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6060 Boiling Point: 217° Beilstein Reference: 6288419 MDL No.: MFCD00079729
Formula: C₆H₃ClFI
Peso molecolare: 256,45 g/mol
Punto di ebollizione: 217 °C
Densità: 1,980
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079729
CAS Number: 6797-79-1