Stampa…
5-Bromo-2-thenoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A19242.03 A19242.06 A19242.14
A19242.03EA 28.6 EUR
A19242.03 A19242.06 A19242.14
5-Bromo-2-thenoic acid ≥98%
5-Bromo-2-thenoic acid
Purity: 98% CAS No.: 7311-63-9 Molecular Formula: C5H3BrO2S Formula Weight: 207.05 Melting Point: 139-143° Beilstein Reference: 118364
Formula: C₅H₃BrO₂S
Punto di fusione: 139…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079725
CAS Number: 7311-63-9