Undec-10-enoic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 112-38-9
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4493
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 126-128°/1mm
Beilstein Reference: 1762631
Merck Reference: 14,9848
MDL No.: MFCD00004442
Formula:
C₁₁H₂₀O₂ Punto di ebollizione: 126…128 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 22…25 °C Densità: 0,910 Flash Pt: 160 °C (320 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004442 CAS Number: 112-38-9 EINECS: 203-965-8 Merck Index: 14,9848 |