Stampa…
Cloroacetato di isopropile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A19070.AC A19070.AP
A19070.ACEA 34.5 EUR
A19070.AC A19070.AP
Cloroacetato di isopropile ≥99%
Cloroacetato di isopropile
Purity: 99% CAS No.: 105-48-6 Molecular Formula: C5H9ClO2 Formula Weight: 136.58 Refractive Index: 1.4205 Boiling Point: 149-150° UN No.: 2947 MDL No.: MFCD00040410
Formula: C₅H₉ClO₂
Peso molecolare: 136,58 g/mol
Punto di ebollizione: 149…150 °C
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 1,08
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040410
CAS Number: 105-48-6
EINECS: 203-301-7
UN: 2947
ADR: 3,III