2,4,5-Trimethylthiazole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 13623-11-5
Molecular Formula: C6H9NS
Formula Weight: 127.21
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 107148
MDL No.: MFCD00005332
Formula:
C₆H₉NS Punto di ebollizione: 164…166 °C Densità: 1,043 Flash Pt: 64 °C (147 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005332 CAS Number: 13623-11-5 EINECS: 237-107-9 |