Stampa…
2-Benzyloxyphenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Benzyloxy)phenol, 2-Hydroxyphenyl benzyl ether
A19020.06 A19020.14
A19020.06EA 50.9 EUR
A19020.06 A19020.14
2-Benzyloxyphenol ≥98%
2-Benzyloxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 6272-38-4 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5910 MDL No.: MFCD00002186
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Peso molecolare: 200.24 g/mol
Punto di ebollizione: 336
Punto di fusione: 38
Densità: 1.143
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002186
CAS Number: 6272-38-4
EINECS: 228-461-5