Stampa…
5-Iodouracil ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Iodouracil
A18994.09 A18994.18
A18994.09EA 54.2 EUR
A18994.09 A18994.18
5-Iodouracil ≥97%
5-Iodouracil
Purity: 97% CAS No.: 696-07-1 Molecular Formula: C4H3IN2O2 Formula Weight: 237.99 Melting Point: 274-276° Beilstein Reference: 4891
Formula: C₄H₃IN₂O₂
Peso molecolare: 237,98 g/mol
Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 274…276 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006020
CAS Number: 696-07-1
EINECS: 211-788-2