Stampa…
4-Chlorobutyronitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A18942.0B A18942.18 A18942.30
A18942.0BEA 404 EUR
A18942.0B A18942.18 A18942.30
4-Chlorobutyronitrile ≥97%
4-Chlorobutyronitrile
Purity: 97% CAS No.: 628-20-6 Molecular Formula: C4H6ClN Formula Weight: 103.55 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4440 Boiling Point: 195-197° Beilstein Reference: 1633582 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001972
Formula: C₄H₆ClN
Peso molecolare: 103,55 g/mol
Punto di ebollizione: 195…197 °C
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 1,084
Flash Pt: 85 °C (185 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001972
CAS Number: 628-20-6
EINECS: 211-031-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III