Stampa…
Calcio formiato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A18916.22 A18916.36
A18916.22EA 37.6 EUR
A18916.22 A18916.36
Calcio formiato ≥98%
Calcio formiato
Purity: 98% CAS No.: 544-17-2 Molecular Formula: Ca(O2CH)2 Formula Weight: 130.12 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00036108
Formula: C₂H₂CaO₄
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 2,02
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036108
CAS Number: 544-17-2
EINECS: 208-863-7
Merck Index: 12,01711