6-Fluoro-m-anisaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-3-anisaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 105728-90-3
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 80°/0.9mm
Beilstein Reference: 4379088
MDL No.: MFCD00070795
Formula:
C₈H₇FO₂ Peso molecolare: 154,14 g/mol Punto di ebollizione: 80 °C (0,9 mmHg) Densità: 1,237 Flash Pt: 107 °C (224 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070795 CAS Number: 105728-90-3 |