Stampa…
(±)-γ-Valerolactone 98
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-4-Hydroxypentanoic acid lactone, (±)-Pentan-4-olide, γ-Pentanolactone, 5-Methyldihydrofuran-2(3H)-one, gamma-Valerolactone
A18872.14 A18872.22 A18872.36
A18872.14EA 27 EUR
A18872.14 A18872.22 A18872.36
(±)-γ-Valerolactone 98
(±)-γ-Valerolactone
Purity: 98+% CAS No.: 108-29-2 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 81°(178°F) Refractive Index: 1.4330 Odour: Pleasant Melting Point: -31° Boiling Point: 207-208° Beilstein Reference: 80420 MDL No.: MFCD00005400
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100.12 g/mol
Punto di ebollizione: 207…208 °C
Punto di fusione: –31 °C
Densità: 1.052
Flash Pt: 81 °C (178 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005400
CAS Number: 108-29-2
EINECS: 203-569-5