Stampa…
1,8-Naphthalimide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Naphthalene-1,8-dicarboximide
A18856.09 A18856.18 A18856.30
A18856.09EA 53.6 EUR
A18856.09 A18856.18 A18856.30
1,8-Naphthalimide ≥98%
1,8-Naphthalimide
Purity: 98% CAS No.: 81-83-4 Molecular Formula: C12H7NO2 Formula Weight: 197.20 Melting Point: 299-303° Beilstein Reference: 153150
Formula: C₁₂H₇NO₂
Peso molecolare: 197,19 g/mol
Punto di ebollizione: 475 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 299…303 °C
Densità: 1,482 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006920
CAS Number: 81-83-4
EINECS: 201-379-7