Isophytol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol
Purity: 95%
CAS No.: 505-32-8
Molecular Formula: C20H40O
Formula Weight: 296.54
Refractive Index: 1.4571
Boiling Point: 125-128°/0.06mm
Merck Reference: 14,5198
MDL No.: MFCD00048380
Formula:
C₂₀H₄₀O Peso molecolare: 296,54 g/mol Punto di ebollizione: 125…128 °C (0,06 mmHg) Densità: 0,8519 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00048380 CAS Number: 505-32-8 EINECS: 208-008-8 Merck Index: 14,5198 |