Stampa…
2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A18554.03 A18554.06 A18554.14
A18554.03EA 42.4 EUR
A18554.03 A18554.06 A18554.14
2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 15864-32-1 Molecular Formula: C7H5BrN2S Formula Weight: 229.10 Odour: Odourless
Formula: C₇H₅BrN₂S
Peso molecolare: 229,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00152229
CAS Number: 15864-32-1