2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A18500.03
A18500.06
A18500.14
A18500.03EA
36.4
EUR
A18500.03
A18500.06
A18500.14
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 89763-93-9
Molecular Formula: C8H4F4O
Formula Weight: 192.11
Flash Point: 110° (230°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 7703632
MDL No.: MFCD00061310
Formula:
C₈H₄F₄O Peso molecolare: 192,11 g/mol Punto di ebollizione: 118…119 °C Densità: 1,410 Flash Pt: 110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061310 CAS Number: 89763-93-9 UN: 1987 ADR: 3,III |