(Iodomethyl)trimethylammonium iodide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 39741-91-8
Molecular Formula: (CH3)3N(CH2I)I
Formula Weight: 326.94
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 3912137
Formula:
C₄H₁₁I₂N Punto di fusione: ∼ 190 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00031647 CAS Number: 39741-91-8 EINECS: 254-611-4 |