α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 433-19-2
Molecular Formula: C8H4F6
Formula Weight: 214.11
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.3790
Odour: Aromatic
Melting Point: -1°
Boiling Point: 116-117°
Beilstein Reference: 1912445
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000402
Formula:
C₈H₄F₆ Punto di ebollizione: 116…117 °C Punto di fusione: –1 °C Densità: 1,381 Flash Pt: 21 °C (69 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000402 CAS Number: 433-19-2 EINECS: 207-086-0 ADR: 3,II |