Stampa…

2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

A18383.03 A18383.06 A18383.14
A18383.03EA 21.9 EUR
A18383.03 A18383.06 A18383.14
2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
2-Amino-6-fluorobenzothiazole

Purity: 99% CAS No.: 348-40-3 Molecular Formula: C7H5FN2S Formula Weight: 168.19 Melting Point: 183-185° MDL No.: MFCD00013336

Formula: C₇H₅FN₂S
Punto di ebollizione: 304 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 183…185 °C
Densità: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013336
CAS Number: 348-40-3

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR