Stampa…
Disodio idrogenoarsenato eptaidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodium hydrogen arsenate heptahydrate, Sodium arsenate dibasic heptahydrate, Arsenic Acid, Sodium Salt Heptahydrate. Sodium Salt
A18275.22 A18275.36
A18275.22EA 96 EUR
A18275.22 A18275.36
Disodio idrogenoarsenato eptaidrato ≥98%
Disodio idrogenoarsenato eptaidrato
Purity: 98% CAS No.: 10048-95-0 Molecular Formula: Na2HAsO4.7H2O Formula Weight: 312.01 (185.94anhy) Odour: Odourless Melting Point: 130° dec. UN No.: 1685 MDL No.: MFCD00149179
Formula: HAsNa₂O₄·7H₂O
Peso molecolare: 312,01 g/mol
Punto di fusione: 130 °C (dec.)
Densità: 1,88
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149179
CAS Number: 10048-95-0
EINECS: 231-902-4
UN: 1685
ADR: 6.1,II