Stampa…
6-Methyl-2-thiouracil ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A17982.18 A17982.30 A17982.A1
A17982.18EA 20.4 EUR
A17982.18 A17982.30 A17982.A1
6-Methyl-2-thiouracil ≥98%
6-Methyl-2-thiouracil
Purity: 98% CAS No.: 56-04-2 Molecular Formula: C5H6N2OS Formula Weight: 142.18 Melting Point: ca 329° dec. Beilstein Reference: 115648 Merck Reference: 14,6128 MDL No.: MFCD00006040
Formula: C₅H₆N₂OS
Punto di ebollizione: 351 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 329 °C (dec.)
Densità: 1,519 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006040
CAS Number: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Merck Index: 14,6128