Stampa…
Tris(3-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A17949.03 A17949.06
A17949.03EA 61.8 EUR
A17949.03 A17949.06
Tris(3-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Tris(3-methoxyphenyl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 29949-84-6 Molecular Formula: C21H21O3P Formula Weight: 352.37 Melting Point: 113-115° MDL No.: MFCD00008386
Formula: C₂₁H₂₁O₃P
Peso molecolare: 352,37 g/mol
Punto di fusione: 113…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008386
CAS Number: 29949-84-6