D(-)Ribosio ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 50-69-1
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 82-86°
Beilstein Reference: 1723081
Merck Reference: 14,8204
Optical Rotation: -20° (c=10 in water, 28h)
MDL No.: MFCD00135453
Formula:
C₅H₁₀O₅ Peso molecolare: 150,13 g/mol Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 82…86 °C Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00135453 CAS Number: 50-69-1 EINECS: 200-059-4 Merck Index: 14,8204 |