Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 17787-40-5
Molecular Formula: (CH3)4NF.4H2O
Formula Weight: 165.21 (93.14anhy)
Flash Point:
Formula:
C₄H₁₂FN·4H₂O Punto di fusione: 42…46 °C Densità: 1,115 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149968 CAS Number: 17787-40-5 EINECS: 206-769-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |