Stampa…
1,1,1-Trifluoroiodoethane ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
A17804.09 A17804.18
A17804.09EA 57.5 EUR
A17804.09 A17804.18
1,1,1-Trifluoroiodoethane ≥99%
1,1,1-Trifluoroiodoethane
Purity: 99% CAS No.: 353-83-3 Molecular Formula: CF3CH2I Formula Weight: 209.94 Refractive Index: 1.4009 Boiling Point: 53-55° MDL No.: MFCD00001082
Formula: C₂H₂F₃I
Peso molecolare: 209,94 g/mol
Punto di ebollizione: 53…55 °C
Densità: 2,142
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001082
CAS Number: 353-83-3
EINECS: 206-541-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III