m-Tolylacetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 621-36-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 62-66°
Beilstein Reference: 2043549
Formula:
(C₆H₄(CH₃))CH₂COOH Punto di ebollizione: 120…123 °C (26 mmHg) Punto di fusione: 62…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004340 CAS Number: 621-36-3 EINECS: 210-683-9 |