4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 5348-42-5
Molecular Formula: C6H6Cl2N2
Formula Weight: 177.03
Melting Point: ca 162° dec.
Beilstein Reference: 1072811
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007723
Formula:
C₆H₆Cl₂N₂ Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 162 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007723 CAS Number: 5348-42-5 EINECS: 226-305-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |