2-Bromethylamine hydrobromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2576-47-8
Molecular Formula: BrCH2CH2NH2.HBr
Formula Weight: 204.90
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 3607605
Formula:
BrCH₂CH₂NH₃Br Punto di fusione: 172…176 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012886 CAS Number: 2576-47-8 EINECS: 219-924-2 |