Stampa…
3-Phenoxyaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Amino-3-phenoxybenzol
A17495.06 A17495.14 A17495.22
A17495.06EA 46.6 EUR
A17495.06 A17495.14 A17495.22
3-Phenoxyaniline ≥98%
3-Phenoxyaniline
Purity: 98% CAS No.: 3586-12-7 Molecular Formula: C12H11NO Formula Weight: 185.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.1583 Melting Point: 35-37° Boiling Point: 329-330° MDL No.: MFCD00041891
Formula: C₁₂H₁₁NO
Peso molecolare: 185,23 g/mol
Punto di ebollizione: 329…330 °C
Punto di fusione: 35…37 °C
Densità: 1,1583
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041891
CAS Number: 3586-12-7
EINECS: 222-715-9