Stampa…
Anidride tetracloroftalica ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A17404.0E A17404.0C A17404.36
A17404.0EEA 305 EUR
A17404.0E A17404.0C A17404.36
Anidride tetracloroftalica ≥98%
Anidride tetracloroftalica
Purity: 98% CAS No.: 117-08-8 Molecular Formula: C8Cl4O3 Formula Weight: 285.90 Flash Point: 362°(683°F) Odour: Weak Boiling Point: 349-354° Beilstein Reference: 211560 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00005920
Formula: C₈Cl₄O₃
Peso molecolare: 285,9 g/mol
Punto di ebollizione: 349…354 °C
Punto di fusione: 254…258 °C
Densità: 1,52 g/cm³ (275 °C)
Flash Pt: 362 °C (683 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005920
CAS Number: 117-08-8
EINECS: 204-171-4
ADR: 9,III