Stampa…
2,4,5-Triphenylimidazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Lophine, 2,4,5-Triphenyl-1H-imidazole
A17291.09 A17291.18 A17291.30
A17291.09EA 40.7 EUR
A17291.09 A17291.18 A17291.30
2,4,5-Triphenylimidazole ≥97%
2,4,5-Triphenylimidazole
Purity: 97% CAS No.: 484-47-9 Molecular Formula: C21H16N2 Formula Weight: 296.38 Melting Point: 274-278° Beilstein Reference: 236652
Formula: C₂₁H₁₆N₂
Peso molecolare: 296,37 g/mol
Punto di ebollizione: 509 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 274…278 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005187
CAS Number: 484-47-9
EINECS: 207-606-6